Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etofenprox |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 80844-07-1 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 36°C to 38°C |
| Sinónimo | 2-(4-Ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxybenzyl ether |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Peso molecular (g/mol) | 376.49 |
| Cantidad | 100 mg |
| Grado | Estándar analítico |