Learn More
Etofenamato, TRC
Código de producto. 30135438
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135438 1 g 1 g
30135421 100 mg 100 miligramos
30005461 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135438 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9331351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30544-47-9
Fórmula molecular C18 H18 F3 N O4
Peso molecular (g/mol) 369.34
Sinónimo Etofenamate, 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, Benzoic acid, 2-[[3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, Anthranilic acid, N-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-, 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester (8CI), 2-(2-Hydroxyethoxy)ethyl flufenamate, 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoic acid 2-(2-hydroxyethoxy)ethyl ester, B 577, Bay-d 1107, Bayrogel, Etofenamate, Glasel, Reumon, Rheumon, Rheumon gel, TV 485, Traumon Gel, WHR 5020
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietoxi)etil 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato
SMILES OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenamate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18F3NO4/c19-18(20,21)13-4-3-5-14(12-13)22-16-7-2-1-6-15(16)17(24)26-11-10-25-9-8-23/h1-7,12,22-23H,8-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.1188
Porcentaje de pureza >95%