Learn More
Estearato de etofenamato, Mikromol™
Código de producto. 30051034
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051034 100 mg 100 miligramos
30050571 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051034 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.10
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Estearato de etofenamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenamate Stearate
CAS 81427-97-6
Nombres de analitos o componentes Etofenamate Stearate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C36 H52 F3 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etofenamate Stearate
Fórmula InChI InChI=1S/C36H52F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-24-34(41)44-27-25-43-26-28-45-35(42)32-22-17-18-23-33(32)40-31-21-19-20-30(29-31)36(37,38)39/h17-23,29,40H,2-16,24-28H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-(2-octadecanoiloxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 635.8
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 635.3798 g/mol