Learn More
Palmitato de etofenamato, Mikromol™
Código de producto. 30052163
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30052163 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30052163 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.09
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Palmitato de etofenamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenamate Palmitate
CAS 81427-95-4
Nombres de analitos o componentes Etofenamate Palmitate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C34 H48 F3 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etofenamate Palmitate
Fórmula InChI InChI=1S/C34H48F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-22-32(39)42-25-23-41-24-26-43-33(40)30-20-15-16-21-31(30)38-29-19-17-18-28(27-29)34(35,36)37/h15-21,27,38H,2-14,22-26H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-(2-hexadecanoiloxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 607.74
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 607.3485 g/mol