Learn More
Miristato de etofenamato, Mikromol™
Código de producto. 30050122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30050122 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30050122 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0105.08
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Miristato de etofenamato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenamate Myristate
CAS 81427-99-8
Nombres de analitos o componentes Etofenamate Myristate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C32 H44 F3 N O5
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etofenamate Myristate
Fórmula InChI InChI=1S/C32H44F3NO5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-20-30(37)40-23-21-39-22-24-41-31(38)28-18-13-14-19-29(28)36-27-17-15-16-26(25-27)32(33,34)35/h13-19,25,36H,2-12,20-24H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-(2-tetradecanoiloxietoxi)etilo
Peso molecular (g/mol) 579.69
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.3172 g/mol