Learn More
Etofenamate, MedChemExpress
Código de producto. 16447256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16447256 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16447256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17361
MedChemExpress Etofenamate, a non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID) and a non-selective COX inhibitor, possesses analgesic, anti-rheumatic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Etofenamate is used in the research for osteoarthritis, arthritis and other inflammatory diseases.
Etofenamate, a non-steroid anti-inflammatory drug (NSAID) and a non-selective COX inhibitor, possesses analgesic, anti-rheumatic, antipyretic and anti-inflammatory properties. Etofenamate is used in the research for osteoarthritis, arthritis and other inflammatory diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etofenamate
Forma física Oil
CAS 30544-47-9
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H18F3NO4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad Ethanol : 120 mg/mL (324.90 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 50 mg/mL (135.38 mM)
SMILES O=C(OCCOCCO)C1=CC=CC=C1NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
Peso molecular (g/mol) 369.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.34
Porcentaje de pureza 98.14%