Learn More
Etofenamato EP Impureza G, Mikromol™
Descripción
Etofenamato EP Impureza G
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| CAS | 32508-98-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxyethyl 2-[(3-(Trifluoro-methyl)phenyl)amino]benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H14 F3 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]benzoate, 2-Hydroxyethyl 2-[[3-(Trifluoro-methyl)phenyl]amino]benzoate, Etofenamate Imp. G (EP), Etofenamate Impurity G |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H14F3NO3/c17-16(18,19)11-4-3-5-12(10-11)20-14-7-2-1-6-13(14)15(22)23-9-8-21/h1-7,10,20-21H,8-9H2 |
| SMILES | OCCOC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-[3-(trifluorometil)anilino]benzoato de 2-hidroxietilo |
| Mostrar más |