Learn More
Etodolaco, Mikromol™
Descripción
Etodolac
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etodolac |
| CAS | 41340-25-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Etodolac |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H21 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20) |
| SMILES | CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(1,8-dietil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético |
| Mostrar más |