Learn More
Etodolaco, LoGiCal
Código de producto. 30461346
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461346 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461346 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0911.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etodolac
CAS 41340-25-4
Nombres de analitos o componentes Etodolac
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H21 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole-1-acetic Acid, (+/-)-Etodolac, (RS)-Etodolic acid, Edolan, Etodolac, Etodolic acid, Etogesic, Lodin XL, Lodine, Ramodar, Tedolan, Ultradol, Zedolac
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO3/c1-3-11-6-5-7-12-13-8-9-21-17(4-2,10-14(19)20)16(13)18-15(11)12/h5-7,18H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,19,20)
Tipo de solución Neat
SMILES CCc1cccc2c3CCOC(CC)(CC(=O)O)c3[nH]c12
Nombre IUPAC Ácido 2-(1,8-dietil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acético
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 287.35
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 287.1521 g/mol