Learn More
Éster etílico de etodolaco, Mikromol™
Código de producto. 30051871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051871 25 mg 25 miligramos
30049344 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051871 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.130025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster etílico de etodolaco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etodolac Ethyl Ester
CAS 200880-23-5
Nombres de analitos o componentes Etodolac Ethyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H25 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Etodolac Ethyl Ester, 1,8-Diethyl-1,3,4,9-tetrahydro-pyrano[3,4-b]indole-1-acetic acid ethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C19H25NO3/c1-4-13-8-7-9-14-15-10-11-23-19(5-2,12-16(21)22-6-3)18(15)20-17(13)14/h7-9,20H,4-6,10-12H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)CC1(CC)OCCc2c1[nH]c3c(CC)cccc23
Nombre IUPAC 2-(1,8-dietil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol-1-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 315.41
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.1834 g/mol