Learn More
Etodolac EP Impureza J, Mikromol™
Descripción
Etodolac EP Impureza J
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| CAS | 115066-03-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano(3,4-b)indole (Decarboxy Etodolac) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole (Decarboxy Etodolac), (1RS)-1,8-Diethyl-1-methyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indole, Etodolac Imp. J (EP), Decarboxy Etodolac, Etodolac Impurity J |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO/c1-4-11-7-6-8-12-13-9-10-18-16(3,5-2)15(13)17-14(11)12/h6-8,17H,4-5,9-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CCc1cccc2c3CCOC(C)(CC)c3[nH]c12 |
| Nombre IUPAC | 1,8-dietil-1-metil-4,9-dihidro-3H-pirano[3,4-b]indol |
| Mostrar más |