Learn More
Etodolac EP Impureza H, Mikromol™
Código de producto. 17911036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17911036 25 mg 25 miligramos
17982526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17911036 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0911.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Etodolac EP Impureza H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
CAS 41340-36-7
Nombres de analitos o componentes 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-(7-Ethylindol-3-yl)ethanol, Etodolac Imp. H (EP), Etodolac Impurity H
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO/c1-2-9-4-3-5-11-10(6-7-14)8-13-12(9)11/h3-5,8,13-14H,2,6-7H2,1H3
SMILES CCc1cccc2c(CCO)c[nH]c12
Nombre IUPAC 2-(7-etil-1H-indol-3-il)etanol
Peso molecular (g/mol) 189.25
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.1154 g/mol