Learn More
Thermo Scientific Chemicals Etodolac
Código de producto. 17281162 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17281162 5 g 5 g
17291162 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281162 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465720050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41340-25-4
Fórmula molecular C17H21NO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etodolac
Cantidad 5 g
Punto de fusión 150,0°C a 152,0°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 287,35
Clave InChI NNYBQONXHNTVIJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCC1=C2NC3=C(CCOC3(CC)CC(O)=O)C2=CC=C1
Nombre IUPAC 2-{1,8-diethyl-1H,3H,4H,9H-pyrano[3,4-b]indol-1-yl}acetic acid
Peso molecular (g/mol) 287.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Etodolac
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Etodolac