Learn More
Etobenzanida 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313359 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313359 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA13360000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etobenzanid
CAS 79540-50-4
Nombres de analitos o componentes Etobenzanid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H15 Cl2 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15Cl2NO3/c1-2-21-10-22-12-8-6-11(7-9-12)16(20)19-14-5-3-4-13(17)15(14)18/h3-9H,2,10H2,1H3,(H,19,20)
SMILES CCOCOc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cccc(Cl)c2Cl
Nombre IUPAC N-(2,3-diclorofenil)-4-(etoximetoxi)benzamida
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 340.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.0429 g/mol