Learn More
ETNPPL Isoform 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15909934
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Unit Size:
100 microlitros
Product Code. Cantidad unitSize
15909934 100 μL 100 microlitros
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15909934 Supplier Invitrogen Supplier No. PA567263
This item is not returnable. View return policy
ETNPPL Isoform 1 Polyclonal Antibody
ETNPPL Isoform 1 Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno ETNPPL Isoform 1
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ETNPPL
N.º de referencia del gen Q8TBG4
Alias de gen 1300019H02Rik; Agxt2l1; AI195447; alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 1; alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 1; ethanolamine phosphate phospholyase; ethanolamine-phosphate phospho-lyase; ETNPPL
Símbolos de los genes ETNPPL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human ETNPPL Isoform 1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105574).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64850
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG