Learn More
Clorhidrato de etisazol, LoGiCal
Código de producto. 30457546
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30457546 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30457546 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3078.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etisazole Hydrochloride
CAS 7716-59-8
Nombres de analitos o componentes Etisazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H10 N2 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine hydrochloride (1:1), N-Ethyl-1,2-benzisothiazol-3-amine monohydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole hydrochloride, 3-(Ethylamino)-1,2-benzisothiazole monohydrochloride, Etisazole hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2S.ClH/c1-2-10-9-7-5-3-4-6-8(7)12-11-9;/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11);1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCNc1nsc2ccccc12
Nombre IUPAC N-etil-1,2-benzotiazol-3-amina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 214.72
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0331 g/mol