Learn More
Etiroxato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etiroxate |
| CAS | 17365-01-4 |
| Fórmula molecular | C18 H17 I4 N O4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H17I4NO4/c1-3-26-17(25)18(2,23)8-9-4-13(21)16(14(22)5-9)27-10-6-11(19)15(24)12(20)7-10/h4-7,24H,3,8,23H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(N)Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1 |
| Nombre IUPAC | Etil 2-amino-3-[4-(4-hidroxi-3,5-diiodofenoxi)-3,5-diiodofenil]-2-metilpropanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 818.95 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 818.7336 |