Learn More
Etiracetam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etiracetam |
| CAS | 33996-58-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1-Pyrrolidineacetamide, α-ethyl-2-oxo-, α-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, Etiracetam, UCB 6474, (2RS)-2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)butanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](N1CCCC1=O)C(=O)N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Mostrar más |