Learn More
Etiracetam, MedChemExpress
Descripción
Etiracetam (UCB 6474) is an acetylcholine agonist and a nootropic drug of the racetam family. Less active than its S-enantiomer Levetiracetam (UCB L059).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etiracetam |
| CAS | 33996-58-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | UCB 6474 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 125 mg/mL (734.39 mM) |
| SMILES | O=C(N)C(CC)N1C(CCC1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 170.21 |
| Porcentaje de pureza | 99.79% |
| Mostrar más |