Learn More
Ácido carboxílico de etiracetam, TRC
Código de producto. 30376901
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30376901 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30376901 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE932960500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(2-oxopyrrolidin-1-yl)butanoic acid
CAS 67118-31-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H13 N O3
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1-Pyrrolidineacetic acid, α-ethyl-2-oxo-, Levetiracetam Imp. A (EP)
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-6(8(11)12)9-5-3-4-7(9)10/h6H,2-5H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCC(N1CCCC1=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 171.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0895
Porcentaje de pureza >95