Learn More
Éster etílico del ácido carboxílico de etiracetam, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etiracetam Carboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 86815-10-3 |
| Fórmula molecular | C10H17NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | alpha-Ethyl-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H17NO3/c1-3-8(10(13)14-4-2)11-7-5-6-9(11)12/h8H,3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)N1CCCC1=O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-oxopirrolidin-1-il)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 199.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.1208 |