Learn More
Etimizol, MedChemExpress
Código de producto. 16498547
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16498547 5 mg 5 miligramos
16486356 100 mg 100 miligramos
16435918 10 mg 10 miligramos
16422067 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498547 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY139185mg
MedChemExpress Etimizol(Ethymisole; Antiffine; Ethylnorantifein) was shown to relieve amnesia effectively in the origin of which there is the hypoxic component (hypobaric hypoxia, actinomycin D, mechanical injury of the brain).
Etimizol(Ethymisole
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etimizol
CAS 64-99-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H14N4O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ethimizole Ethymisol Ethymisole
Información de solubilidad Ethanol : ≥ 33.33 mg/mL (158.54 mM)
SMILES O=C(C1=C(C(NC)=O)N(CC)C=N1)NC
Peso molecular (g/mol) 210.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.23
Porcentaje de pureza 99.78%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation