Learn More
Clorhidrato de etilefrina, Mikromol™
Código de producto. 18093250
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Unit Size:
250 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
18093250 250 mg 250 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18093250 Supplier Mikromol Supplier No. MM0035.000250
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de etilefrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Etilefrine hydrochloride
CAS 943-17-9
Nombres de analitos o componentes Etilefrine hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H15 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, alpha-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, alpha-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (+/-)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (+/-)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, alpha-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[2-(etilamino)-1-hidroxietil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 217.69
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.087 g/mol