Learn More
Clorhidrato de etilefrina, TRC
Código de producto. 30381812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30381812 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30381812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE932950250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etilefrine hydrochloride
CAS 943-17-9
Fórmula molecular C10 H15 N O2 . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo Benzenemethanol, α-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-[(ethylamino)methyl]-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-[(ethylamino)methyl]-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (±)-Ethylphenylephrine hydrochloride, (±)-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, Apocretin, Circupon, Effontil, Effortil, Effortilvet, Ethyl adrianol, Ethylephrine hydrochloride, Eti-Puren, Etilefrine hydrochloride, Funasol, Kertasin, Phetanol, Pulsamin, Tonus-Forte, Updormin, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-ethylaminoethane hydrochloride, dl-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-ethylaminoethanol hydrochloride, dl-Effortil hydrochloride, dl-Ethylphenylephrine hydrochloride, dl-Etilefrin hydrochloride, dl-N-Ethylnorphenylephrine hydrochloride, α-[(Ethylamino)methyl]-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[2-(etilamino)-1-hidroxietil]fenol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 217.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.087