Learn More
Clorhidrato de etilefrina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etilefrin, Hydrochloride |
| CAS | 534-87-2 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O2 . HCl |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-2-11-7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8;/h3-6,10-13H,2,7H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCNCC(O)c1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-[2-(etilamino)-1-hidroxi-etil]fenol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 217.69 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.087 |