Learn More
Etifoxine, MedChemExpress
Código de producto. 16469627
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16469627 5 mg 5 miligramos
16467126 100 mg 100 miligramos
16463127 50 mg 50 miligramos
16417088 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16469627 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16579A
MedChemExpress Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Etifoxine, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etifoxine
Forma física Solid
CAS 21715-46-8
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H17ClN2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo HOE 36-801
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (332.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 300.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.78
Porcentaje de pureza 99.87%