Learn More
Cloruro de etinfoxina, TRC
Código de producto. 30005884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005884 100 mg 100 miligramos
17990565 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005884 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE932750100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56776-32-0
Fórmula molecular C17 H17 Cl N2 O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 337.24
Sinónimo 4H-3,1-Benzoxazin-2-amine, 6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-, hydrochloride (1:1), 4H-3,1-Benzoxazin-2-amine, 6-chloro-N-ethyl-4-methyl-4-phenyl-, monohydrochloride (9CI), Etifoxine hydrochloride, Stresam
Nombre IUPAC 6-cloro-N-etil-4-metil-4-fenil-3,1-benzoxazina-2-amina; Cloruro
SMILES Cl.CCNC1=Nc2ccc(Cl)cc2C(C)(O1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etifoxine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H17ClN2O.ClH/c1-3-19-16-20-15-10-9-13(18)11-14(15)17(2,21-16)12-7-5-4-6-8-12;/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,19,20);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.0796
Porcentaje de pureza >95%