Learn More
Etifoxine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16459627
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16459627 5 mg 5 miligramos
16457126 100 mg 100 miligramos
16453127 50 mg 50 miligramos
16407088 10 mg 10 miligramos
4 options
Código de producto. 16459627
Marca: Medchem Express HY16579
MedChemExpress Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Etifoxine hydrochloride, a non-benzodiazepine GABAergic compound, is a positive allosteric modulator of α1β2γ2 and α1β3γ2 subunit-containing GABAA receptors. Etifoxine hydrochloride reveals anxiolytic and anticonvulsant properties in rodents.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etifoxine hydrochloride
Forma física Solid
CAS 56776-32-0
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H18Cl2N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo HOE 36-801 hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (148.26 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (14.83 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=CC=C2C(C(C3=CC=CC=C3)(C)OC(NCC)=N2)=C1.Cl
Peso molecular (g/mol) 337.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.24
Porcentaje de pureza 99.87%