Learn More
Etifenina, Mikromol
Description
Etifenina, Mikromol
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Etifenin |
| CAS | 63245-28-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Etifenin |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C16 H22 N2 O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-(Carboxymethyl)-N-[2-[(2,6-diethylphenyl)amino]-2-oxoethyl]glycine, Diethyl-HIDA, EHIDA, Etifenin, N-(2,6-Diethylacetanilide)iminodiacetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H22N2O5/c1-3-11-6-5-7-12(4-2)16(11)17-13(19)8-18(9-14(20)21)10-15(22)23/h5-7H,3-4,8-10H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | CCc1cccc(CC)c1NC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Show More |