Learn More
Sal sódica del ácido etidrónico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Etidronic Acid-d3 |
| CAS | 774173-70-5 |
| Fórmula molecular | C2 2H3 H5 O7 P2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene-2,2,2-d3)bis- (9CI), Etidronic Acid-d3, Etidronic Acid D3 (methyl D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2,2,2-trideuterio-1-hidroxi-1-fosfonoetil)fosfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 209.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 208.9934 |