Learn More
Etidronato, TRC
Código de producto. 30387897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387897 100 g
30382826 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30387897 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE934995100G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2809-21-4
Fórmula molecular C2 H8 O7 P2
Peso molecular (g/mol) 206.028
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-(1-hydroxyethylidene)bis-, Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)bis- (9CI), Phosphonic acid, (1-hydroxyethylidene)di- (8CI), P,P'-(1-Hydroxyethylidene)bis[phosphonic acid\], (1-Hydroxyethylidene)-1,1-bis(phosphonic acid), (1-Hydroxyethylidene)-1,1-diphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)bisphosphonic acid, (1-Hydroxyethylidene)diphosphonic acid, 1-Hydroxy-1,1-diphosphonoethane, 1-Hydroxyethane-1,1-bisphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diphosphonic acid, 1-Hydroxyethane-1,1-diyldiphosphonic acid, 1-Hydroxyethanediphosphonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphoshonic acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1-diphosphoric acid, 1-Hydroxyethylidene-1,1'-diphosphonic acid, 1000SL, Acetodiphosphonic acid, Acidum etidronicum, Anti Cal 5, Aquacid 105, Aquacid 105CG, Aquacid 105EX, Aquacid 105EXLC, Aquacid 105EXSP, Aquacid 105NS, Belclene 660, Briquest ADPA 60A, Briquest ADPA-A, Chelate 101, Chelest PH 210L, Cublen K 60, Defloc EH 06, Dequest 16, Dequest 2010, Dequest 2010CS, Dequest 2010LA, Dequest 2010R, Dequest 2015, Dequest D 2010, Dequest Z 010, EHDP, Ethane-1-hydroxy-1,1-diphosphonic acid, Ethidronate, Ethydronate, Etidronate, Etidronic acid, Feliox 115, Feliox 115A, Feliox CY 115, Ferrofos 510, H 501, H 501 (corrosion inhibitor), HDEPA, HEDP, Hydroxyethanediphosphonic acid, Kochtreat 75, Ksidifon, Lonza 106, Mascol P 210, Masquol P 210, Mayoquest 1500, NSC 227995, OEDF, OEDFK, OEDP, Oxyethylidenediphosphonic acid, RP 61, Sequion 10H, Sone 16, Tecquest 360, Terpil SL, Turpinal SL, Turpinal SLR, Unihib 106, Wayplex, Xidifon, Xidiphone, Xydiphone
Nombre IUPAC ácido (1-hidroxi-1-fosfonoetil)fosfónico
SMILES CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Etidronic acid
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C2H8O7P2/c1-2(3,10(4,5)6)11(7,8)9/h3H,1H3,(H2,4,5,6)(H2,7,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.975