Learn More
Tocris Bioscience™ Eticlopride hydrochloride
Descripción
Eticlopride hydrochloride is a selective dopamine D2/D3 receptor antagonist (Ki values are 0.50 and 0.16 nM respectively). Antipsychotic.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Chloro-5-ethyl-N-[[(2S)-1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-6-hydroxy-2-methoxy-benzamide hydrochloride |
| CAS | 97612-24-3 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99% |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in water |
| Fórmula molecular | C17H25ClN2O3.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | Observed MW: 377.31 |
Para uso exclusivo en investigación