Learn More
ETI, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ETI |
| CAS | 13488-22-7 |
| Fórmula molecular | C20H28O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h2-8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22) |
| SMILES | CCCCCCCCC#CCC#CCC#CCCCC(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 300.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 300.2089 |