Learn More
Etiniltrimetilsilano, TRC
Código de producto. 30384595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30384595 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30384595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93264025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Fórmula molecular C5H10Si
Cantidad 25 g
Sinónimo Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Nombre IUPAC etinil(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 98.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0552
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.