Learn More
Etiniltrimetilsilano, TRC
Código de producto. 30388151
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30388151 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30388151 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9326401G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyltrimethylsilane
CAS 1066-54-2
Fórmula molecular C5H10Si
Cantidad 1 g
Sinónimo Trimethylsilylacetylene, (Trimethylsilanyl)acetylene, (Trimethylsilyl)acetylene, (Trimethylsilyl)ethyne, 1-(Trimethylsilyl)acetylene, 1-Trimethylsilylethyne, 2,2-Dimethyl-2-sila-3-butyne, Acetylenyltrimethylsilane, Ethynyltrimethylsilane, Trimethylethynylsilane, Trimethylsilanylethyne
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10Si/c1-5-6(2,3)4/h1H,2-4H3
SMILES C[Si](C)(C)C#C
Nombre IUPAC etinil(trimetil)silano
Peso molecular (g/mol) 98.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.0552