Learn More
Etiniltri-n-butiltin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11339006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11339006 1 g 1 g
11349006 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11339006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20178.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 994-89-8 | C14H28Sn | 315.088 g/mol
Used to prepare vinylstannanes and stannylisoxazoles. Ethynylation reagent for azaaromatics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza para la preparación de vinilestannanos y estanilisoxazoles. Reactivo de etinilación para azaaromáticos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 994-89-8
Fórmula molecular C14H28Sn
Peso molecular (g/mol) 315.088
Número MDL MFCD00009420
Clave InChI YEMJHNYABQHWHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributylstannylacetylene, ethynyltri-n-butyltin, ethynyltributylstannane, tributyl ethynyl stannane, stannane, tributylethynyl, tributylethynyl tin, ethynyltributyltin, tributylethynyltin, tributylstannylethyne, tributyl ethynyl tin
PubChem CID 621176
Nombre IUPAC tributil(etinil)estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyltri-n-butyltin
Densidad 1.08
Punto de ebullición 70°C (0.2 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Fórmula lineal HC≡C-Sn(CH2CH2CH2CH3)3
Índice de refracción 1.477
Cantidad 1 g
Número UN UN2788
Beilstein 3537659
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 315.09
Porcentaje de pureza 96%