Learn More
Solución de cloruro de etinilmagnesio, 0,5 M en THF/Tolueno, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10629204 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10629204 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10085792 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10629204 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 388951000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65032-27-1 | C2HClMg | 84.79 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65032-27-1 , 108-88-3 , 109-99-9
Fórmula molecular C2HClMg
Peso molecular (g/mol) 84.79
Número MDL MFCD00075343
Clave InChI YEWNLGTVYUADOR-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo ethynylmagnesium chloride, ethynylmagnesiumchloride, ethynylchloromagnesium, ethynyl magnesium chloride, ethynyl-magnesium chloride, chloro ethynyl magnesium, yewnlgtvyuador-uhfffaoysa-m, ethynylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 2734899
Nombre IUPAC magnesio; etina; cloruro
SMILES Cl[Mg]C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylmagnesium chloride
Color Marrón
Nombre de nota 0.6M solution in THF/Toluene
Fórmula lineal HC≡CMgCl
Concentración 4 to 6%
Densidad 0.9600g/mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Formula Weight (peso de la fórmula) 84.79
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.96
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethynylmagnesium chloride, 0.6M solution in THF/toluene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que, en contacto con el agua, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H361d-Se sospecha que daña al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.