Learn More
Etinilferroceno (>90%), TRC
Código de producto. 30387311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30387311 50 mg
30379642 500 mg
30386114 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30387311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93710550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1271-47-2
Fórmula molecular C12H10Fe
Peso molecular (g/mol) 210.06
Sinónimo Ferrocene, ethynyl- (8CI,9CI), Iron, cyclopentadienyl(ethynylcyclopentadienyl)- (7CI), 1-Ethynylferrocene, Ethynylferrocene, Ferrocenylacetylene, Ferrocenylethyne
Nombre IUPAC Hierro, ciclopentadienil(etinilciclopentadienilo)
SMILES C#C[C-]12[CH]3=[CH]4[CH]5=[CH]1[Fe+2]67894532[CH]=%10[CH]9=[CH]8[CH-]7[CH]%106
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylferrocene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5.C5H5.Fe/c1-2-7-5-3-4-6-7;1-2-4-5-3-1;/h1,3-6H;1-5H;/q2*-1;+2
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.01