Learn More
MedChemExpress Ethynylcytidine
Código de producto. 16483516
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
16483516 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 16483516 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY16200
MedChemExpress Ethynylcytidine (ECyD), a nucleoside analog and a potent inhibitor of RNA synthesis, inhibits RNA polymerases I, II and II. Ethynylcytidine has robust antitumor activity in a wide range of models of cancer.
Especificaciones
Peso molecular 267.24 g/mol
Tipo de producto Reference compound
Contenido y almacenamiento Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Pureza 98.96%
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (935.49 mM∣Need ultrasonic)
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
CAS 180300-43-0
Sinónimo ECyD∣ TAS-106∣ 3'-C-Ethynylcytidine