Learn More
MedChemExpress Ethynylcytidine
Especificaciones
Especificaciones
| Peso molecular | 267.24 g/mol |
| Tipo de producto | Reference compound |
| Contenido y almacenamiento | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Pureza | 98.96% |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (935.49 mM∣Need ultrasonic) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 180300-43-0 |
| Sinónimo | ECyD∣ TAS-106∣ 3'-C-Ethynylcytidine |