Learn More
Éster MIDA de ácido etinilborónico (>90%), TRC
Código de producto. 30372020
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30372020 5 g -
30387048 250 mg 250 miligramos
30373788 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30372020 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9321685G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1104637-53-7
Fórmula molecular C7H8BNO4
Peso molecular (g/mol) 180.95
Sinónimo Acetyleneboronic Acid MIDA Ester, Acetynylboronic Acid MIDA Ester, Ethyneboronic Acid MIDA Ester, (T-4)-[N-[(Carboxy-kO)methyl]-N-methylglycinato(2-)-kN,kO]ethynylboron
Nombre IUPAC 5-etinil-1-metil-4,6-dioxa-1λ^{5}-aza-5λ^{4}-borabiciclo[3.3.0]octano-3,7-diona
SMILES C[N]12CC(=O)O[B]1(OC(=O)C2)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylboronic Acid MIDA Ester
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8BNO4/c1-3-8-9(2,4-6(10)12-8)5-7(11)13-8/h1H,4-5H2,2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.0546