Learn More
Etinilbenceno, TRC
Código de producto. 30385853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385853 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30385853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93215050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynylbenzene
CAS 536-74-3
Fórmula molecular C8 H6
Cantidad 50 g
Sinónimo Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H
SMILES C#Cc1ccccc1
Nombre IUPAC etinilbenceno
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.047