Learn More
Etinilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethynylbenzene |
| CAS | 536-74-3 |
| Fórmula molecular | C8 H6 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Ethynylbenzene, Benzene, ethynyl- (8CI, 9CI, ACI), Ethynylbenzene (ACI), 1-Ethynylbenzene, 1-Phenylethyne, Ethyne, phenyl-, NSC 4957, Phenylacetylene, Phenylethyne |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H |
| SMILES | C#Cc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | etinilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 102.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 102.047 |