Learn More
Etinilestradiol, TRC
Código de producto. 30136896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136896 1 g 1 g
18091840 2.5 g 2.50 g
18002640 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136896 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE6851001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57-63-6
Fórmula molecular C20 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 296.4
Sinónimo (17alpha)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17-Ethinyl-3,17-estradiol, 17-Ethinylestradiol, 17-Ethynyl-3,17-dihydroxy-1,3,5-oestratriene, 17-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17-Ethynylestradiol, 17-Nor-17alpha-pregna-1,3,5-(10)-trien-20-yne-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-1,3,5(10)-estratriene-3,17-diol, 17alpha-Ethinyl-17beta-estradiol, 17alpha-Ethinyl-3,17-dihydroxy-delta1,3,5-estratriene, 17alpha-Ethinylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethinylestradiol, 17alpha-Ethynylestra-1,3,5(10)-triene-3,17beta-diol, 17alpha-Ethynylestradiol, 19-Nor-17alpha-pregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17beta-diol, Amenoron, Chee-O-Gen, Chee-O-Genf, Diogyn E, Dyloform, Esteed, Estigyn, Estinyl, Eston-E, Estoral, Estorals, 17-Ethynylestradiol, Ethidol, Ethinoral, Ethinylestradiol, Ethinyloestradiol, Ethynylestradiol, Ethynyloestradiol, Eticyclin, Eticyclol, Etinestrol, Etinestryl, Etinoestryl, Etistradiol, Follicoral, Ginestrene, Inestra, Linoral, Lynoral, Menolyn, Microfollin, NSC 10973, Novestrol, Oradiol, Orestralyn, Palonyl, Perovex, Primogyn, Primogyn C, Primogyn M, Progynon C, Prosexol, Spanestrin, neo-Estrone
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethinylestradiol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1776
Porcentaje de pureza >95%