Learn More
Ethynyl Estradiol, MedChemExpress
Código de producto. 16458176
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458176 100 mg 100 miligramos
16432066 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16458176 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0216
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol;Ethynylestradiol) is an orally bio-active estrogen used in almost all modern formulations of combined oral contraceptive pills.
Ethynyl Estradiol (17α-Ethynylestradiol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyl Estradiol
CAS 57-63-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H24O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 17α-Ethynylestradiol Ethynylestradiol
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (843.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=CC=C2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C1
Peso molecular (g/mol) 296.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.4
Porcentaje de pureza 99.28%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death