Learn More
Etinilestradiol-2,4,16,16-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethynyl Estradiol-2,4,16,16-d4 |
| CAS | 350820-06-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C20 2H4 H20 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 17-alpha-Ethinylestradiol D4 (2,4,16,16-D4), 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, (17α)-, (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-2,4,16,16-d4-3,17-diol, Ethynyl estradiol-2,4,16,16-d4, Ethinylestradiol (2,4,16,16-D4) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i5D,11D2,12D |
| SMILES | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])[C@@]4(O)C#C)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,13S,14S,17R)-2,4,16,16-tetradeuterio-17-etinil-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 300.43 |
| Mostrar más |