Learn More
Etinil estradiol-13C2, TRC
Código de producto. 18081610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081610 25 mg 25 miligramos
18022610 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18081610 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE68510125MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2483735-63-1
Fórmula molecular 13C2 C18 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 298.3887
Sinónimo 19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2, (17α)- (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-3,17-diol-20,21-13C2 (ACI), (17α)-19-Norpregna-1,3,5(10)-trien-20-yne-20,21-13C2-3,17-diol, Ethynyl-13C2 estradiol, Ethinylestradiol (ethinyl-13C2)
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17S)-17-(1,2-^{13}C_{2})etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenrendeno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)[13C]#[13CH]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyl Estradiol-13C2
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,5,7,12,16-18,21-22H,4,6,8-11H2,2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1/i1+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1843