Learn More
Etinil-2-13C-benceno, TRC
Código de producto. 30134166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134166 100 mg 100 miligramos
30007215 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134166 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE932154100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54522-92-8
Fórmula molecular 13C C7 H6
Peso molecular (g/mol) 103.13
Sinónimo Benzene, ethynyl-2-13C- (6CI, 9CI, ACI), Ethynyl-2-13Cbenzene (ACI), Ethynyl-2-13C-benzene, Ethynylbenzene-13C (ethynyl-2-13C), Phenylacetylene-2-13C, Phenylacetylene-13C
Nombre IUPAC (2^{13}C)etilbenceno
SMILES [13CH]#Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynyl-2-13C-benzene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.0503