Learn More
Etinodiol, TRC
Código de producto. 30377129
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30377129 50 mg
30386058 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30377129 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE93212050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1231-93-2
Fórmula molecular C20 H28 O2
Peso molecular (g/mol) 300.44
Sinónimo (3β,17α)-19-Norpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 19-Nor-17α-pregn-4-en-20-yne-3β,17-diol (6CI,7CI,8CI), 17α-Ethynyl-4-estrene-3β,17β-diol, 17α-Ethynyl-4-oestrene-3β,17β-diol, 3β-Hydroxylynestrenol, Ethinodiol, Ethynodiol, Etynodiol
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynodiol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,14-18,21-22H,4-11H2,2H3/t14-,15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.2089