Learn More
Ethynodiol diacetate, MedChemExpress
Código de producto. 16422256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
16422256 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16422256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1089
MedChemExpress Ethynodiol diacetate (Ethynodiol acetate) is a steroidal progestin which is used as a hormonal contraceptive, it has relatively little or no potency as an androgen,has significant estrogenic effects.
Ethynodiol diacetate (Ethynodiol acetate) is a steroidal progestin which is used as a hormonal contraceptive, it has relatively little or no potency as an androgen,has significant estrogenic effects.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethynodiol diacetate
CAS 297-76-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H32O4
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ethynodiol acetate
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (390.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES C#C[C@]1(OC(C)=O)CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CCC4=C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]4([H])[C@@]3([H])CC[C@]12C
Peso molecular (g/mol) 384.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 384.51
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Solid